Learn More
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser529, p Ser536] Inhibitor Peptide Set
Código de producto. 18789733 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18789733 2 mg 2 miligramos
18780004 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18789733 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP229321
For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 2 mg
Para uso exclusivo en investigación