Descripción
- Con barras de guía y tornillos de fijación
- Requiere la opción K1
- Tenga en cuenta la carga máxima de la cámara; carga máx. de 60 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | HPP1060eco |
| Material | Acero inoxidable |