Learn More
Regucalcin Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18609541 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609541 0.02 mL 0.02 ml
18692052 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18609541 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2948510.02ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Regucalcin Polyclonal specifically detects Regucalcin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Regucalcin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 3.1.1.17, Gluconolactonase, GNL, RCsenescence marker protein-30, regucalcin (senescence marker protein-30), Senescence marker protein 30, SMP-30, SMP30regucalcin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-299 of human RGN (NP_004674.1). MSSIKIECVLPENCRCGESPVWEEVSNSLLFVDIPAKKVCRWDSFTKQVQRVTMDAPVSSVALRQSGGYVATIGTKFCALNWKEQSAVVLATVDNDKKNNRFNDGKVDPAGRYFAGTMAEETAPAVLERHQGALYSLFPDHHVKKYFDQVDISNGLDWSLDHKIFYYIDSLSYSVDAFDYDLQTGQISNRRSVYKLEKEEQIPDGMCIDAEGKLWVACYNGGRVIRLDPVTGKRLQTVKLPVDKTTSCCFGGKNYSEMYVTCARDGMDPEGLLRQPEAGGIFKITGLGVKGIAPYSYAG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9104
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG