Learn More
Regorafenib monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16484866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484866 100 mg 100 miligramos
16463828 10 mg 10 miligramos
16410207 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10331A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Regorafenib monohydrate
CAS 1019206-88-2
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17ClF4N4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY 73-4506 monohydrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (99.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F.O
Peso molecular (g/mol) 500.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.83
Porcentaje de pureza 97.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease