Learn More
Regorafenib Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16445638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445638 10 mg 10 miligramos
16421807 50 mg 50 miligramos
16406166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16445638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13308
MedChemExpress Regorafenib Hydrochloride (BAY 73-4506 hydrochloride) is a multi-target inhibitor for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1 with IC50s of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM, respectively.
Regorafenib Hydrochloride (BAY 73-4506 hydrochloride) is a multi-target inhibitor for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1 with IC50s of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Regorafenib Hydrochloride
CAS 835621-07-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16Cl2F4N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo BAY 73-4506 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 5.6 mg/mL (10.78 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=C(C(F)(F)F)C=C(NC(NC2=C(F)C=C(OC3=CC=NC(C(NC)=O)=C3)C=C2)=O)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 519.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease