Learn More
Regorafénib N-oxyde (M2), MedChemExpress
Código de producto. 16451248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451248 5 mg 5 miligramos
16438808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0678
MedChemExpress Regorafénib N-oxyde M2 is an active metabolite of Regorafenib. Regorafenib is a multi-target inhibitor for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1 with IC50s of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM, respectively.
Regorafénib N-oxyde M2 is an active metabolite of Regorafenib. Regorafenib is a multi-target inhibitor for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1 with IC50s of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Regorafénib N-oxyde (M2)
CAS 835621-11-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H15ClF4N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (100.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(OC2=CC=[N+]([O-])C(C(NC)=O)=C2)=CC=C1NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 498.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.81
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death