Learn More
Reg1A Antibody (431202), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18606523 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606523 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18606523 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4937F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1 ml
    Ahorro 96.93€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Reg1A Monoclonal specifically detects Reg1A in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Reg1A
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 431202
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen ICRF, Islet cells regeneration factor, Islet of Langerhans regenerating protein, lithostathine-1-alpha, P19, pancreatic stone protein, secretory, Pancreatic thread protein, protein-X, PSP, PSPS, PSPS1, PTP, REG, REG-1-alpha, Regenerating islet-derived protein 1-alpha, Regenerating protein I alpha
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Reg1A, Gln23-Asn166, Accession # P05451
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5967
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b