Descripción
Facilidad de uso:
- Capacidad excepcional para procesar sustancias cónicas de 40 x 50 ml en un solo ciclo, bajo tapas certificadas de biocontención
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
- El sistema está ventilado
Diseño que ahorra espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras, y la limpieza de la unidad
Bajo consumo energético:
- El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 x 750 mL |
| RCF máx. | 25.830 x g |
| Línea de productos | Fisherbrand |
| Refrigerado | No |
| Incluye | Centrífuga, rotor de 4 x 750 ml, cestillos, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml |
| Modelo | Paquete de cultivo celular GT4 Expert 3L (ventilado) |
| Rotor | Sí |
| Ventilado/a | Sí |
| Requisitos eléctricos | 50/60 Hz |
| Tensión | 200/230 V |
| Mostrar más |