Learn More
Índice de refracción estándar (sacarosa estabilizada) 1,39986 unidades nD a 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 13494066 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13494066 15 ml 15 ml
1 options
Código de producto. 13494066 Proveedor Reagecon N.º de proveedor RIBS40S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.20€
    80.49€ / 15 ml
    Ahorro 8.71€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Estándar de alta calidad y larga vida útil para su uso como material de control analítico/calibrante para la determinación del índice de refracción.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para probar el índice de refracción (estándares Brix) usando refractometría (ref. INAB: 264T).
  • Este producto tiene una incertidumbre de medida de ±0,00014 unidades nD.
  • Es estable durante un año, abierto o cerrado, y se presenta en un cómodo frasco cuentagotas de 15 ml.
  • El producto se prepara gravimétricamente sobre una base de peso/peso.
  • Tanto el soluto como el disolvente se pesan sobre una balanza calibrada mediante pesos trazables OIML.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C
  • El certificado de calibración de balanza resultante se emite de conformidad con los requisitos de la norma ISO/CEI 17025.
  • Alta precisión (±0,000158 unidades nD)
  • Probado con un refractómetro de última generación
  • Probado con un método de prueba acreditado por ISO 17025
Especificaciones
Tipo Refractómetro líquido
Descripción 1,39986 nD a 20 °C (±0,00014)
Exactitud ±0,00014 unidades nD
Para utilizar con (aplicación) Calibración de refractómetros
Cantidad 15 ml