Learn More
Índice de refracción estándar (sacarosa estabilizada) 1,37233 unidades nD a 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 13464066 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13464066 15 ml 15 ml
1 options
Código de producto. 13464066 Proveedor Reagecon N.º de proveedor RIBS25S
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Estándar de alta calidad y larga vida útil para su uso como material de control analítico/calibrante para la determinación del índice de refracción.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para probar el índice de refracción (estándares Brix) usando refractometría (ref. INAB: 264T).
  • Este producto tiene una incertidumbre de medida de ±0,00014 unidades nD.
  • Es estable durante un año, abierto o cerrado, y se presenta en un cómodo frasco cuentagotas de 15 ml.
  • El producto se prepara gravimétricamente sobre una base de peso/peso.
  • Tanto el soluto como el disolvente se pesan sobre una balanza calibrada mediante pesos trazables OIML.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C
  • El certificado de calibración de balanza resultante se emite de conformidad con los requisitos de la norma ISO/CEI 17025.
  • Alta precisión (±0,000158 unidades nD)
  • Probado con un refractómetro de última generación
  • Probado con un método de prueba acreditado por ISO 17025
Especificaciones
Tipo Refractómetro líquido
Descripción 1,37233 nD a 20 °C (±0,00014)
Exactitud ±0,00014 unidades nD
Para utilizar con (aplicación) Calibración de refractómetros
Cantidad 15 ml