Descripción
- Reduzca el consumo hasta en un 37% con la dispensación de hojas individuales, lo que facilita realizar tareas con una sola mano.
- Mejora la higiene con nuestro rollo aprobado para contacto con alimentos: tocas solo lo que tomas.
- Sin mantenimiento prolongado, gracias a SmartCore™ Extracción del núcleo: el rellenado rápido y sencillo libera tiempo.
- Evite utilizar varios rollos con nuestro papel de limpieza multiusos que es fuerte y absorbente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 73.27 yd. |
| Longitud (métrico) | 67 m |
| Anchura (imperial) | 7,64 in |
| Anchura (métrico) | 19.4 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | etiqueta ecológica de la UE, FSC cadena de custodia, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSC Crédito reciclado |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 9/Cs. |
| Tela | 2-ply |
| Mostrar más |