Learn More
Contec Cabeza de fregona Refibe Quiltec
Código de producto. 31777565 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
31777565 No estéril paquete de 40
31777560 Estéril paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31777565 Proveedor Contec N.º de proveedor RFQT0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.23€
    128.99€ / paquete de 40
    Ahorro 42.24€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-05-2027
Las cabezas de fregona QuickTask ReFIBE son ideales incluso para la más alta calidad de sala limpia, ya que generan cantidades muy pequeñas de partículas y fibras.
  • QuickTask Las cabezas de fregona ReFIBE se fabrican con poliéster 100% reciclado de 2 capas alrededor de un núcleo de poliéster reciclado
  • Estas cabezas de fregona han sido diseñadas específicamente para su uso con los sistemas de saturación Contecs. Con alta absorción, las fregonas son adecuadas para saturación de un solo uso, proporcionando una cobertura superficial de hasta aproximadamente 20 m2
  • También adecuado para la aplicación de desinfectantes y la eliminación de suelos ligeros, residuos y biofilms.
  • Diseñadas para un solo uso, las cabezas de fregona son compatibles con una variedad de productos químicos y desinfectantes.
  • Fabricado con materiales de poliéster 100% reciclados
  • Cabezas de fregona de poliéster 100% recicladas de 2 capas
  • Alta sorbencia.
  • Estériles disponibles
  • Adecuado para aplicaciones manos libres con fregonas con hardware adecuado
  • Envasado en dos bolsas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mop Pad
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color-coded No
Material Poliéster