Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2, Pipeta mecánica multicanal
Código de producto. 15793519 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
8
12
Color:
Amarillo
Gris medio
Naranja
Incrementos:
0,01 μL
0,1 μl
0,2 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Color Incrementos Tamaño de la unidad
15793519 De 30 a 300 μl 8 Naranja 0,2 μl cada uno
15753519 De 0,5 to 10 μl 8 Gris medio 0,01 μL cada uno
15773519 De 10 to 100 μl 8 Amarillo 0,1 μl cada uno
15763519 De 0,5 to 10 μl 12 Gris medio 0,01 μL cada uno
15783519 De 10 to 100 μl 12 Amarillo 0,1 μl cada uno
15703529 De 30 a 300 μl 12 Naranja 0,2 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15793519 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4926000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1037.00€ / paquete de 1
    Ahorro 158.00€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes.
  • Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
  • El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
  • Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
  • Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
  • Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
  • Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
  • Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
  • Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
  • Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
  • Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
  • Funcionamiento con un solo botón
  • Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
  • Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
  • Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
  • Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
  • Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
  • Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
  • Ajuste secundario intuitivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Naranja
Para utilizar con Punta de pipeta 300 μL
Número de canales 8
Línea de productos Referencia 2
Tipo Pipeta de volumen variable
Volumen (métrico) De 30 a 300 μl
Para utilizar con (equipo) Para usar con 300 μPuntas de pipeta L
Incluye epT.I.P.S.™ Caja 2.0 con 96 consejos
Incrementos 0,2 μl