Description
- Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
- Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
- Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
- Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
- Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
- Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
- Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
- Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
- Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Certificado específico de lote |
| Puntas compatibles | epT.I.P.S. |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Gris oscuro |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | epT.I.P.S. 10 μL |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Plástico |
| Número de canales | 1 |
| Show More |