Learn More
Refametinib, MedChemExpress
Código de producto. 16496128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496128 10 mg 10 miligramos
16486516 100 mg 100 miligramos
16472267 50 mg 50 miligramos
16438737 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14691
MedChemExpress Refametinib (BAY 869766; RDEA119) is an orally available, potent, non-ATP-competitive, selective, allosteric MEK1/MEK2 inhibitor with IC50s of 19 nM and 47 nM, respectively.
Refametinib (BAY 869766
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Refametinib
CAS 923032-37-5
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20F3IN2O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo BAY 869766 RDEA119
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (54.16 mM)
SMILES O=S(C1(C[C@H](O)CO)CC1)(NC(C(NC(C(F)=C2)=CC=C2I)=C3F)=C(OC)C=C3F)=O
Peso molecular (g/mol) 572.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.34
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease