Learn More
Estándar redox, 250 mV, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11803570 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
11803570 500 ml 500 ML
1 options
Código de producto. 11803570 Proveedor Reagecon N.º de proveedor RS250
Controla la funcionalidad y las condiciones ambientales de los electrodos de detección y referencia Redox. El estándar Redox, 250 mV, Reagecon™ es una solución lista para usar de sales de hierro que está certificada con una exactitud verificable de ± 5 mV (con electrodo de platino y solución de referencia AG/AgCl (3M KCl).
Las reacciones de redox (reducción–oxidación) causan un proceso de transferencia de electrones que se puede medir con un electrodo redox u ORP (potencial de reducción de oxidación). El redox es una medida absoluta expresada en milivoltios. Durante su vida útil, un electrodo redox no sufre ningún cambio de punto cero o pendiente. Por lo tanto, los electrodos redox no necesitan calibrarse. Un estándar de control controla la funcionalidad del electrodo de detección y referencia, también controla la técnica del analista, las condiciones ambientales y el funcionamiento del medidor de medición.
Especificaciones
Envase 500mL
CAS 13746-66-2, 13943-58-3
Presión de vapor 23 hPa
Conductividad 250mV ±5
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6FeK3N6
Número MDL MFCD00011392
Punto de ebullición 100°C
Para utilizar con (equipo) Electrodos redox
Solubilidad Completely miscible
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Nombre IUPAC Hexacianoferrato III (ilio) de tetrapotasio
Peso molecular (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Cantidad 500 ml