Learn More
Corning™ Bandeja para hielo rectangular, Midi de 4 l
BIOPHARMA
Código de producto. 15532881
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Rosa
Verde
Verde lima
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15532881 Rosa cada uno
15582871 Verde cada uno
15522881 Verde lima cada uno
15512881 Naranja cada uno
15592871 Azul cada uno
15502881 Rojo cada uno
15542881 Morado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15532881 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432108
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandejas EVA multifunción que proporcionan una alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales
Corning Las bandejas y cubos para hielo son bandejas y cubos multiusos que constituyen una excelente alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales. EVA Tiene poco o ningún olor, es inerte y se utiliza en aplicaciones de ingeniería biomédica, como dispositivos de administración de medicamentos. Los recipientes multifuncionales son muy aislantes, apilables, irrompibles, ligeros y a prueba de fugas. Los contenedores no «transpiran» ni se deforman y presentan un acabado texturizado en el fondo para evitar el deslizamiento sobre la mesa de trabajo. Ideal para usar con hielo, hielo seco (-78°), nitrógeno líquido (-196°), alcohol o soluciones salinas, o soluciones tibias (+93 °C). Disponible en cinco tamaños y siete colores vibrantes. Se puede limpiar con agua y jabón, 10 % de lejía o 70 % de alcohol
  • Acetato de etilvinilo no tóxico y reciclable (EVA ) contenedores de espuma para uso con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido y suspensiones de alcohol.
  • Sin transpiración, fugas ni deslizamiento en la mesa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31,1 x 22,2 x 11,4 cm
Cantidad 1 unidad
Color Rosa
Capacidad (métrico) 4 l