Learn More
Corning™ Bandeja para hielo rectangular, Maxi de 9 l
BIOPHARMA
Código de producto. 15582861
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Rosa
Verde
Verde lima
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15582861 Verde cada uno
15592861 Azul cada uno
15512871 Naranja cada uno
15502871 Rojo cada uno
15522871 Verde lima cada uno
15542871 Morado cada uno
15532871 Rosa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15582861 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    169.57€ / paquete de 1
    Ahorro 4.43€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandejas EVA multifunción que proporcionan una alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales
Corning Las bandejas y cubos para hielo son bandejas y cubos multiusos que constituyen una excelente alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales. EVA Tiene poco o ningún olor, es inerte y se utiliza en aplicaciones de ingeniería biomédica, como dispositivos de administración de medicamentos. Los recipientes multifuncionales son muy aislantes, apilables, irrompibles, ligeros y a prueba de fugas. Los contenedores no «transpiran» ni se deforman y presentan un acabado texturizado en el fondo para evitar el deslizamiento sobre la mesa de trabajo. Ideal para usar con hielo, hielo seco (-78°), nitrógeno líquido (-196°), alcohol o soluciones salinas, o soluciones tibias (+93 °C). Disponible en cinco tamaños y siete colores vibrantes. Se puede limpiar con agua y jabón, 10 % de lejía o 70 % de alcohol
  • Acetato de etilvinilo no tóxico y reciclable (EVA ) contenedores de espuma para uso con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido y suspensiones de alcohol.
  • Sin transpiración, fugas ni deslizamiento en la mesa.
Información de órdenes
Se suministra 1/caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40,6 x 31,8 x 11,4 cm
Cantidad 1 unidad
Color Verde
Capacidad (métrico) 9 L