Learn More
Eppendorf™ Cubo rectangular para centrífuga
Código de producto. 10308612 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
5702 Rotor de centrífuga A-4-38
Rotor Eppendorf A-4-81 (CFA-152-020K)
Rotor basculante CFA-146-010T (A-4-44)
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 2
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
10308612 5702 Rotor de centrífuga A-4-38 2/paq. paquete de 2
10136511 Rotor basculante CFA-146-010T (A-4-44) 4/paq. paquete de 4
10477272 Rotor Eppendorf A-4-81 (CFA-152-020K) 4/paq. paquete de 4
11893882 5702 Rotor de centrífuga A-4-38 4/paq. 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10308612 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5702762008
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos cubos con rotores Eppendorf™
  • Cubos rectangular para centrífuga
  • Compatibles con rotores estándar
  • Disponible en paquetes de dos y cuatro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 5702 Rotor de centrífuga A-4-38
Capacidad 90 mL
Tipo de recipiente Cestillo
Cantidad 2/paq.