Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Línea de productos | Novus |
| Objetivo | RECQL5 |
| Sinónimo | DNA helicase, RecQ-like type 5, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, FLJ90603, RecQ protein-like 5ATP-dependent DNA helicase Q5, RecQ5, RECQ5RecQ protein 5 |
| Símbolo de gen | RECQL5 |