Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral Dengue Virus 3 NS1 Protein
Código de producto. 18780949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18780949 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18780949 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 9440DG100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
R&D Systems™ Recombinant Viral Dengue Virus 3 NS1 Protein CF is a non-structural protein that is a viral glycoprotein.
The Recombinant Viral Dengue Virus 3 NS1 Protein is derived from HEK293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q6YMS4
Caracterización Bioactivity not tested
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Peso molecular 41kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Human embryonic kidney cell,HEK293-derived viral Dengue Virus 3 NS1 protein Asp774-Ala1125,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Virus
Reconstitución Reconstitute at 500μg/mL in PBS.
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.