Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral B18R Fc Chimera Biotinylated Protein
Código de producto. 18758397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18758397 25 μg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18758397 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor BT8185025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Viral B18R Fc Chimera Biotinylated Protein is derived from HEK293. The Recombinant Viral B18R Fc Chimera Biotinylated Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso P25213
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
ID de gen (Entrez) 3707577
Peso molecular Theoretical M.W.: 65kDa (unlabeled)
Cantidad 25 μg
Fuente Human embryonic kidney cell,HEK293-derived viral B18R protein, (N-terminus) MD Human IgG1 (Pro100-Lys300) IEGR Viral B18R (His20-Glu351) Accession &Num; P25213 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Nombre común B19R
Símbolo de gen B19R
Actividad biológica Measured by its ability to inhibit Type-I IFN-mediated anti-viral activity. Symons, J.A. et al. (1995) Cell 81:551. The ED50 for this effect, as measured by inhibition of Recombinant Human IFN-alpha 2, is typically 0.3-1.8ng/mL.
Conjugado Biotin
Especie Virus
Recombinante Recombinant
Sistema de expresión Human embryonic kidney cell, HEK293-derived MD, N-terminus; Human IgG1 (Pro100-Lys300); IEGR; Viral B19R (His20-Glu351) Accession # P25213, C-terminus
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.