Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV Spike S1 Subunit Fc Chimera Protein
Código de producto. 18797476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18797476 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18797476 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 10782CV100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CHO Expressed
Recombinant SARS-CoV Spike S1 Subunit Fc Chimera (Catalog # 10782-CV) binds Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ) in a functional ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso YP_009825051.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Peso molecular M.W.-observed: 127-141 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 99 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived sars-cov Spike S1 Subunit protein SARS-CoV Spike S1 Subunit (Ser14-Leu666) (N-terminus) Accession # YP_009825051.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen SARS-CoV-2
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión SARS-CoV-2 Spike S1 Protein