Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 B.1.2 (+D399N) N (1-419) Protein
Código de producto. 18767766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18767766 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18767766 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 11216CV100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
His-Tag
Bioassay data are not available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Peso molecular M.W.-observed: 44-54 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 46 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived sars-cov-2 Nucleocapsid protein Met1-Ala419 (Pro67Ser, Pro199Leu, Asp399Asn), with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Nucleocapsid