missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 20A.EU2 S1 Subunit His Protein

Código de producto. 18786796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18786796 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18786796 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 10780CV100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

S477N, D614G

Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso YP_009724390.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Peso molecular M.W.-observed: 102-114 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 75 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike S1 Subunit protein Val16-Pro681 (Ser477Asn, Asp614Gly), with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen SARS-CoV-2
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión SARS-CoV-2 Spike S1 Protein
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.