Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type H Protein
Código de producto. 16008140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16008140 100 μg 100 microgramos
16018140 10 μg 10 microgramos
16058140 50 μg 50 microgramos
16038140 200 μg 200 microgramos
16048140 500 μg 500 microgramos
16028140 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16008140 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7312ec100ug
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type H, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000608674.1
Nombre S. aureus Enterotoxin type H Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen entH
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia EDLHDKSELT DLALANAYGQ YNHPFIKENI KSDEISGEKD LIFRNQGDSG NDLRVKFATA DLAQKFKNKN VDIYGASFYY KCEKISENIS ECLYGGTTLN SEKLAQERVI GANVWVDGIQ KETELIRTNK KNVTLQELDI KIRKILSDKY KIYYKDSEIS KGLIEFDMKT PRDYSFDIYD LKGENDYEID KIYEDNKTLK SDDISHIDVN LYTKKKV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.