Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque Rantes Protein
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 574178 |
| Nombre | Rantes Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | CCL5 |
| Actividad biológica | The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rhesus Macaque |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |