Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque IL 3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | IL 3 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by the dose-dependant stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 10,000,000IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rhesus Macaque |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | APMTQTTSLK TSWAKCSNMI DEIITHLNQP PLPSPDFNNL NEEDQTILVE KNLRRSNLEA FSKAVKSLQN ASAIESILKN LPPCLPMATA APTRPPIRIT NGDRNDFRRK LKFYLKTLEN EQAQ |
| Mostrar más |