Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat Reg3B Protein
Código de producto. 18787369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18787369 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18787369 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 8288RG050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Rat Reg3B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat Reg3B Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P25031
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
ID de gen (Entrez) 18489
Peso molecular Observed M.W.: 16kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 17kDa
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived rat Reg3B protein Glu27-Gly175,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen PAP1, Reg3B
Nombre común Reg3B
Símbolo de gen Reg3b
Actividad biológica Measured in a cell proliferation assay using RT4-D6P2T rat schwannoma cells. The ED50 for this effect is typically 0.2-1.0μg/mL.
Conjugado Unconjugated
Especie Rat
Recombinante Recombinant
Sistema de expresión E. coli-derived Glu27-Gly175, with an N-terminal Met
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE with Silver Staining