Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Nitric oxide synthase, endothelial Protein
Código de producto. 16016891
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16016891 100 μg 100 microgramos
16026891 10 μg 10 microgramos
16066891 50 μg 50 microgramos
16046891 200 μg 200 microgramos
16056891 500 μg 500 microgramos
16036891 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16016891 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8865ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Nitric oxide synthase, endothelial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_068610.1
ID de gen (Entrez) 24600
Nombre Nitric oxide synthase, endothelial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Nos3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ATILYGSETG RAQSYAQQLG RLFRKAFDPR VLCMDEYDVV SLEHEALVLV VTSTFGNGDP PENGESFAAA LMEMSGPYNS SPRPEQHKSY KIRFNSVSCS DPLVSSWRRK RKESSNTDSA GALGTLRFCV FGLGSRAYPH FCAFARAVDT RLEELGGERL LQLGQGDELC GQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.