missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 17A/F Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | IL 17A/F Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by its ability to induce of IL-6 production from NIH-3T3 cells, is 15.3-23 ng/ml. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | IL-17A: MAVLIPQSSV CPNAEANNFL QNVKVNLKVL NSLSSKASSR RPSDYLNRST SPWTLSRNED PDRYPSVIWE AQCRHQRCVN AEGKLDHHMN SVLIQQEILV LKREPEKCPF TFRVEKMLVG VGCTCVSSIV RHAS IL-17F: MARRNPKVGL SALQKAGNCP PLEDNSVRVD IRIFNQNQGI SVPRDFQNRS SSPWDYNITR DPDRFPSEIA EAQCRHSGCI NAQGQEDGSM NSVPIQQEIL VLRREPQGCS NSFRLEKMLI KVGCTCVTPI VHHAA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?