missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat Agrin Protein
Descripción
The Recombinant Rat Agrin Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Rat Agrin Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 25592 |
| Peso molecular | 90 kDa |
| Nombre | Agrin |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived rat Agrin protein Ala1153-Pro1959 (Pro1788-Ser1798 del),with an N-terminal Met and 6-His tag |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Grado de pureza o calidad | 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?