Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit Prolactin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Prolactin Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rabbit |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MDSKWSRRTG SLLLLLVSNL LLCKSTASLP ICPSGAVNCQ VSLRDLFDRA VILSHHIHKL SSEMFNEFDK RYTQGRGFIT KAINSCHTSS LSTPEDKEQA QQIHHEDLLN MVLRVLPSWN DPLYHLVTEV RGMQEAPDAI LSKAIEIEEQ NRRLLEGMEK IVGQVHPGIK ENEIYSVWSG LPSLQMADED ARLFAFYNLL HCLRRDSHKI DNYLKLLKCR IIYDSNC |
| Tampón | The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |
| Mostrar más |