Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
Código de producto. 16017770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16017770 100 μg 100 microgramos
16027770 10 μg 10 microgramos
16067770 50 μg 50 microgramos
16047770 200 μg 200 microgramos
16057770 500 μg 500 microgramos
16037770 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16017770 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7219ec100ug
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Antibacterial peptide PMAP-36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001123437.1
ID de gen (Entrez) 100170124
Nombre Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PMAP36
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Pig
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia VGRFRRLRKK TRKRLKKIGK VLKWIPPIVG SIPLGCG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.