Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Hexarelin Protein
Código de producto. 15929758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
20 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15929758 500 mg 500 miligramos
15919758 20 mg 20 miligramos
15909758 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15929758 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP12225500mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4966.50€
    3198.00€ / 500 miligramos
    Ahorro 1768.50€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
A cDNA sequence encoding the Hexarelin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Hexarelin Protein
Cantidad 500 mg
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The Hexarelin peptide was lyophilized with no additives.
Grado de pureza o calidad Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.