Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Bet v 1.0101 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Bet v 1.0101 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGVFNYETET TSVIPAARLF KAFILDGDNL FPKVAPQAIS SVENIEGNGG PGTIKKISFP EGFPFKYVKD RVDEVDHTNF KYNYSVIEGG PIGDTLEKIS NEIKIVATPD GGSILKISNK YHTKGDHEVK AEQVKASKEM GETLLRAVES YLLAHSDAYN |
| Tampón | Bet v 1.0101 protein solution is supplied in 20mM HEPES buffer pH 8.0, 200mM NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |