missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse Wnt-3a, Biotinylated Protein

Código de producto. 18758238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18758238 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18758238 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor BT1324010/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Mouse Wnt-3a, Biotinylated Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Wnt-3a, Biotinylated Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P27467
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS.
ID de gen (Entrez) 89780
Peso molecular 37 kDa (unlabeled)
Nombre MGC119418, MGC119419, MGC119420, protein Wnt-3a, wingless-type MMTV integration site family, member 3A, Wnt3a
Cantidad 10 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Wnt-3a protein Ser19-Lys352
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Biotin
Especie Mouse
Reconstitución Reconstitute at 100μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >75%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.