Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Siglec-H Fc Chimera Protein
Código de producto. 18789786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18789786 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18789786 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 10264SH050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Measured by its binding ability in a functional ELISA.
When Recombinant Mouse Siglec-H Fc Chimera is immobilized at 2 μg/mL (100 μL/well), the concentration of Recombinant Mouse Siglec-3 Fc Chimera that produces 50% of the optimal binding response is 5 to 20 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_848821.2
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
ID de gen (Entrez) 233274
Peso molecular 55 kDa
Nombre 6430529G09Rik, SiglecH, Siglec-H, Siglech sialic acid binding Ig-like lectin H
Cantidad 50 μg
Fuente
Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse Siglec-H protein
Mouse Siglec-H (Asn19-Gly269) Accession # NP_848821.2IEGRMDPMouse IgG2a (Glu98-Lys330)N-terminus C-terminus
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Especie Mouse
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Tampón Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Nivel de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.