Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Midkine Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Midkine Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 10-100 ng/ml corresponding to a specific activity of 10,000-100,000IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | VAKKKEKVKK GSECSEWTWG PCTPSSKDCG MGFREGTCGA QTQRVHCKVP CNWKKEFGAD CKYKFESWGA CDGSTGTKAR QGTLKKARYN AQCQETIRVT KPCTSKTKSK TKAKKGKGKD |
| Mostrar más |