Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-beta Protein
Código de producto. 18775436
Cambiar vista
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y Tween™ 80 con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y Tween™ 80.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación Tamaño de la unidad
18775436 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y Tween™ 80. 10 microgramos
18747186 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y Tween™ 80 con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18775436 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 8234MB010/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.78€
    393.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 46.03€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse IFN-beta Protein is derived from HEK293. The Recombinant Mouse IFN-beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Información de órdenes
The product is shipped at ambient temperature, upon receipt, store immediately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y Tween™ 80.
Cantidad 10 μg
Fuente Human embryonic kidney cell,HEK293-derived mouse IFN-beta protein Ile22-Asn182
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Conjugado Unconjugated
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.