Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-alpha 2/IFNA2 Protein
Código de producto. 18776896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Packungsgröße
18776896 10 μg 10 microgramos
18736276 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18776896 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 10149IF010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.96€
    301.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 35.61€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Interferon-alpha 2 (IFN alpha -2) is one of 14 subtypes within the IFN-alpha class of Type I Interferons
  • IFN-alpha class members signal through a common cell surface receptor complex composed of IFN-alpha R2 and IFN-alpha R1 subunits
  • The mature extracellular domain (ECD) of mouse IFN alpha -2 shares 60% and 83% aa sequence identity with human and rat, respectively
  • Murine IFN-alpha 2 can eliminate cardiac viral load and protect cardiomyocytes from injury in animals infected with coxsackievirus B3 (CVB3)
  • IFN alpha -2 derived mutants with reduced IFNR2 binding inhibited HIV replication and mutants with more IFNAR1 binding potentiated antiviral activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso P01573
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
ID de gen (Entrez) 3440
Peso molecular 19.3 kDa
Método de purificación >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Cantidad 10 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived mouse IFN-alpha 2/IFNA2 protein Cys24-Glu190
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in PBS
Tampón Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS
Línea de productos R&D Systems
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.