missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-alpha 1 Protein
Descripción
- The interferons (IFN) are a family of cytokines with potent antiviral, antiproliferative and immunomodulatory properties, and classified based on their binding specificity to cell surface receptors
- IFN-alpha 1 Protein (aka IFNA1 or IFNalpha 1)
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01572 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| ID de gen (Entrez) | 3439 |
| Peso molecular | 19 kDa |
| Método de purificación | >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived mouse IFN-alpha 1 protein Cys24-Lys189 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after opening. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?