Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutathione S-transferase P 1 Protein
Código de producto. 16090990
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16090990 100 μg 100 microgramos
16001000 10 μg 10 microgramos
16041000 50 μg 50 microgramos
16021000 200 μg 200 microgramos
16031000 500 μg 500 microgramos
16011000 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16090990 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6126ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glutathione S-transferase P 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038569.1
ID de gen (Entrez) 14870
Nombre Glutathione S-transferase P 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Gstp1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia PPYTIVYFPV RGRCEAMRML LADQGQSWKE EVVTIDTWMQ GLLKPTCLYG QLPKFEDGDL TLYQSNAILR HLGRSLGLYG KNQREAAQMD MVNDGVEDLR GKYVTLIYTN YENGKNDYVK ALPGHLKPFE TLLSQNQGGK AFIVGDQISF ADYNLLDLLL IHQVLAPGCL DNFPLLSAYV ARLSARPKIK AFLSSPEHVN RPINGNGKQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.