Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Flt-3 Ligand/FLT3L Protein
Código de producto. 18138010
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18138010 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 5 microgramos
18126770 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 5 microgramos
18186850 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18309627 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18138010 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 427FL005
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse Flt-3 Ligand Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Flt-3 Ligand Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 14256
Peso molecular 18 kDa
Nombre Flt-3 Ligand
Cantidad 5 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Flt-3 Ligand/FLT3L protein Gly27-Arg188
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.