Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ebi3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_056581.1 |
| ID de gen (Entrez) | 50498 |
| Nombre | Ebi3 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | Ebi3 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |