Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Protein
Código de producto. 15913268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15913268 2 μg 2 microgramos
15993258 10 μg 10 microgramos
15983258 100 μg 100 microgramos
15903268 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15913268 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP10258ec2ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mouse CXCL12 / SDF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038683.1
ID de gen (Entrez) 20315
Nombre CXCL12 / SDF-1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CXCL12
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 50-100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia KPVSLSYRCP CRFFESHIAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNK
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.