Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD3e / CD3 epsilon Protein
Código de producto. 16017521
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16017521 100 μg 100 microgramos
16027521 10 μg 10 microgramos
16067521 50 μg 50 microgramos
16047521 200 μg 200 microgramos
16057521 500 μg 500 microgramos
16037521 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16017521 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9045ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD3e / CD3 epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_031674.1
ID de gen (Entrez) 12501
Nombre CD3e / CD3 epsilon Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CD3E
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia DAENIEYKVS ISGTSVELTC PLDSDENLKW EKNGQELPQK HDKHLVLQDF SEVEDSGYYV CYTPASNKNT YLYLKARVCE YCVEVD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.