missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL4 / MIP1B Protein

Código de producto. 15913288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15913288 2 μg 2 microgramos
15993278 10 μg 10 microgramos
15983278 100 μg 100 microgramos
15903288 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15913288 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP10264ec2ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mouse CCL4 / MIP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_038680.1
ID de gen (Entrez) 20303
Nombre CCL4 / MIP1B Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CCL4
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 20-100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia APMGSDPPTS CCFSYTSRQL HRSFVMDYYE TSSLCSKPAV VFLTKRGRQI CANPSEPWVT EYMSDLELN
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.