Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cathepsin S / CTSS Protein
Código de producto. 15938509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15938509 100 μg 100 microgramos
15948509 10 μg 10 microgramos
15988509 50 μg 50 microgramos
15968509 200 μg 200 microgramos
15978509 500 μg 500 microgramos
15958509 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15938509
Marca: enQuireBio™ QP5895ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cathepsin S / CTSS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_067256.4
ID de gen (Entrez) 13040
Nombre Cathepsin S / CTSS Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ctss
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia LPDTVDWREK GCVTEVKYQG SCGACWAFSA VGALEGQLKL KTGKLISLSA QNLVDCSNEE KYGNKGCGGG YMTEAFQYII DNGGIEADAS YPYKATDEKC HYNSKNRAAT CSRYIQLPFG DEDALKEAVA TKGPVSVGID ASHSSFFFYK SGVYDDPSCT GNVNHGVLVV GYGTLDGKDY WLVKNSWGLN FGDQGYIRMA RNNKNHCGIA SYCSYPEI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.