Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Angiopoietin-like protein 1
Código de producto. 16051611
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16051611 1 mg 1 miligramo
16041611 10 μg 10 microgramos
16081611 50 μg 50 microgramos
16031611 100 μg 100 microgramos
16061611 200 μg 200 microgramos
16071611 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16051611 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7923ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Angiopoietin-like protein 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001074409.1
ID de gen (Entrez) 624219
Nombre Angiopoietin-like protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Gm6484
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia VRPAPVAPLG GPEPAQYEEL TLLFHGALQL GQALNGVYRA TEARLTEAGH SLGLYDRALE FLGTEVRQGQ DATQELRTSL SEIQVEEDAL HLRAEATARS LGEVARAQQA LRDTVRRLQV QLRGAWLGQA HQEFETLKAR ADKQSHLLWA LTGHVQRQQR EMAEQQQWLR QIQQRLHTAA LPA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.